Documentos clave
20942-U
Female Luer Connector
Female Luer connector, Kel-F (CTFE) fitting, thread for 1/4-28, Hamilton Tekmar® equivalent 14-0216-016
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
Kel-F (CTFE) fitting
Características
Use to connect syringes to Hamilton valves.
fabricante / nombre comercial
Hamilton Tekmar® equivalent 14-0216-016
envase
1 ea of
puerto diám.
1.5 mm
Adaptador
thread for 1/4-28
Información legal
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)