208507
Ammonium perchlorate
99.5% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
99.5% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
densidad
1.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N.OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.H3N/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);1H3
Clave InChI
HHEFNVCDPLQQTP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?