20820
Butyrylthiocholine iodide
puriss., ≥99.0% (AT)
Sinónimos:
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide butyrate
About This Item
Productos recomendados
grado
puriss.
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (AT)
impurezas
≤0.2% water
mp
171-174 °C (lit.)
171-174 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[I-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NOS.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?