Documentos clave
20690-U
Jeringa Hamilton® GASTIGHT®, gama 1700
1750LTN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinónimos:
1700 Series TM=["GASTIGHT"] Syringe
Seleccione un Tamaño
1 EA
92,60 €
92,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
92,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
92,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22 ga (bevel tip)
descripción
Gastight®
Características
needle type LTN (cemented)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 81217
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
0.5 mL
Aplicación
  • Macro to nano: a simple method for transporting cultured cells from milliliter scale to nanoliter scale: This study highlights a technique for transitioning cell cultures from larger to smaller scales using precision equipment such as the Hamilton GASTIGHT syringe, showcasing its critical role in maintaining accuracy and sterility during the process (Seale KT, Faley SL, Chamberlain J, Wikswo JP Jr, 2010).
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)