Saltar a
18282
Hexyl hexanoate
analytical standard
Sinónimos:
Hexyl caproate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CO2(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
200.32
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
228-952-4
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
245-246 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
density
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI key
NCDCLPBOMHPFCV-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexyl hexanoate
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
99 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)