17204
Potato Glucose Rose bengal Agar (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15 g/L
dextrose (glucose), 20 g/L
potatoes infusion, 200 g/L
rose bengale, 0.0084 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
5.6±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
idoneidad
selective for Aspergillus spp.
selective for Candida spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.