17104
Dodecyltrimethylammonium chloride
purum, ≥98.0% anhydrous basis (AT)
Sinónimos:
DTAC
Seleccione un Tamaño
114,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
114,00 €
Productos recomendados
descripción
cationic
Nivel de calidad
grado
purum
Ensayo
≥98.0% anhydrous basis (AT)
Formulario
solid
mol peso
263.89 g/mol
mp
37 °C
cadena SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Polyethylene terephthalate depolymerization: Dodecyltrimethylammonium chloride was applied in the enzymatic depolymerization of polyethylene terephthalate, illustrating its utility in enhancing the efficiency of plastic degradation processes (Kawai et al., 2022).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?