16898
Hypaconitine
analytical standard
Sinónimos:
16,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)-20-methyl-,8-acetate benzoate,(1-α,6-α,14-α,15-α,16-β)-aconitane-8,13,14,15-tetraol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D 22.5±2.5°, c = 0.1 in chloroform
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)O[C@H]2[C@@]3(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@]4(OC(C)=O)C5[C@H](OC)C6C([C@@H](OC)CC[C@]6(CN7C)COC)(C75)[C@H](C3)C42
InChI
1S/C33H45NO10/c1-17(35)44-33-21-19(14-31(38,28(42-6)26(33)36)27(21)43-29(37)18-10-8-7-9-11-18)32-20(40-4)12-13-30(16-39-3)15-34(2)25(32)22(33)23(41-5)24(30)32/h7-11,19-28,36,38H,12-16H2,1-6H3/t19-,20+,21?,22?,23+,24?,25?,26+,27-,28+,30+,31-,32?,33-/m1/s1
Clave InChI
FIDOCHXHMJHKRW-XCIBRDTCSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)