16413
(9Z,11E)-9,11-Octadecadienoic acid
analytical standard
Sinónimos:
(9Z,11E)-9,11-Octadecadienoic acid, 9Z,11E-CLA, Bovinic acid, Linoleic acid (9-cis, 11-trans)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
analytical standard
Análisis
≥96.0% (HPLC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.478-1.483
formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC\C=C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-10H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+,10-9-
Clave InChI
JBYXPOFIGCOSSB-GOJKSUSPSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?