Merck
15501
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
271.33
Beilstein:
1388299
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
actividad óptica
[α]20/D +11.0±2°, c = 1% in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
71-76 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-18-8/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
Clave InChI
OJLISTAWQHSIHL-VIFPVBQESA-N
Aplicación
Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH may be used in chemical synthesis studies.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)