Merck
14765
Sigma-Aldrich
Thallium(I) acetate
purum, ≥97.0%
Sinónimos:
TlOAc, Acetic acid thallium(I) salt
Seleccione un Tamaño
25 G
140,00 €
100 G
377,00 €
140,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
140,00 €
100 G
377,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOTl
Número de CAS:
Peso molecular:
263.43
Beilstein:
3693914
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
140,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: thallium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
CC(=O)O[Tl]
InChI
1S/C2H4O2.Tl/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
HQOJMTATBXYHNR-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Thallium (I) acetate functions as a catalyst to enhance the rate of chemical reactions in the synthesis of isothiocyanates from isocyanides and disulfides. In addition, it is also used as the source of thallium ions in organic solvents for electrochemical reactions. [1] [2]
Aplicación
  • Thallium Use: An Overview: Offers a comprehensive overview of Thallium(I) acetate′s use in organic synthesis in the oxidation of olefins and hydrocarbons, and in epoxidation and polymerization reactions (Genchi et al., 2021).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The thallium (I) salt-catalyzed formation of isothiocyanates from isocyanides and disulfides
Tanaka S, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 50(10), 2785-2788 (1977)
Thies, R.W.; Boop, J. L. et al
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2021-2021 (1983)
Electrochemical Behavior of Thallium Ion in Organic Solvents and its Application to Organic Synthesis
Tanabe T, et al.
ECS Transactions, 13(20), 7-7 (2008)
Grigg, R.; Kennewell, P. et al
Tetrahedron Letters, 33, 7789-7789 (1992)
M Csicsaky et al.
Toxicology, 49(1), 121-129 (1988-04-01)
The toxic effect of thallium added to the bath solution was studied with intra- and extracellular recordings from mammalian nerve-muscle preparations. To elucidate the target region, 3 different functional parameters were studied: (1) Post-synaptic endplate potentials (EPPs) resulting from evoked