14755
Bis(dimethylamino)dimethylsilane
for GC derivatization, LiChropur™, ≥95.0% (GC)
About This Item
Productos recomendados
grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nivel de calidad
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
calidad
LiChropur™
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
n20/D 1.418
bp
128-129 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
densidad
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N2Si/c1-7(2)9(5,6)8(3)4/h1-6H3
Clave InChI
QULMGWCCKILBTO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs