Merck
14249
Supelco
2-Furyl methyl ketone
analytical standard
Sinónimos:
2-Acetylfuran
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
110.11
Beilstein:
107909
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.506-1.508
n20/D 1.5070 (lit.)
bp
67 °C/10 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
densidad
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
CC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Rosa Perestrelo et al.
Journal of chromatography. A, 1381, 54-63 (2015-01-27)
An improved, reliable and powerful analytical strategy based on digitally controlled microextraction by packed sorbent (MEPS) combined with ultrahigh pressure liquid chromatography (UHPLC) was validated for the simultaneous identification and quantification of major furanic derivatives, namely 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde (5HMF), 5-methyl-2-furaldehyde (5MF)