Merck
14132
Supelco
Isopentylamine
analytical standard
Sinónimos:
1-Amino-3-methylbutane, Isoamylamine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
87.16
Beilstein:
1209230
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤1.0% water
color
colorless
índice de refracción
n20/D 1.407-1.409
n20/D 1.408 (lit.)
bp
95-97 °C (lit.)
mp
-83 °C
densidad
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
CC(C)CCN
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
Clave InChI
BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Maria Notou et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 272-276 (2014-07-06)
A novel zone-fluidics/high pressure liquid chromatographic (ZF-HPLC) method is described for the simultaneous determination of six biogenic monoamines, in the presence of hexylamine as internal standard. Automated on-line derivatization of the analytes with naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde/cyanide ions was performed using the ZF