Merck
13904
Sigma-Aldrich
Strontium carbonate
≥96%, white
Sinónimos:
Strontium(II) carbonate
About This Item
Fórmula lineal:
SrCO3
Número de CAS:
Peso molecular:
147.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensayo
≥96%
color
white
densidad
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
trazas de catión
Ba: ≤1.5%
Ca: ≤2000 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)