Merck
13651
Sigma-Aldrich
Nickel(II) sulfate hexahydrate
puriss., ≥99%
About This Item
Fórmula lineal:
NiSO4 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
262.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
densidad de vapor
2.07 (vs air)
grado
puriss.
Análisis
≥99%
pH
4-6 (20 °C, 5%)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
As: ≤10 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Clave InChI
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Antonia A Nemec et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 110(1), 212-223 (2009-05-01)
Hexavalent chromium (Cr(VI)) promotes lung injury and pulmonary diseases through poorly defined mechanisms that may involve the silencing of inducible protective genes. The current study investigated the hypothesis that Cr(VI) actively signals through a signal transducer and activator of transcription