12838
Hybriscan™ D Kit
Cronobacter spp., suitable for food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Sinónimos:
Cronobacter spp. HybriScan™D, Enterobacter sakazakii HybriScan™D, HybriScan™D Enterobacter sakazakii
About This Item
Productos recomendados
product name
HybriScan™D Cronobacter spp., suitable for microbiology
técnicas
microbe id | in situ hybriziation: suitable
Nivel de calidad
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Cronobacter spp.
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Cronobacter spp. are frequently found on vegetables, meat, fermented bread, dairy and in baby food. Consumption of contaminated powdered infant formula milk can result in sepsis, infant meningitis and necrotizing enterocolitis.
Contenido relacionado
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms