121959
Bromopyrogallol Red
indicator grade, Dye content 70 %
Sinónimos:
5′,5′′-Dibromopyrogallolsulfonephthalein
About This Item
Productos recomendados
grado
indicator grade
composición
Dye content, 70%
técnicas
titration: suitable
mp
300 °C (lit.)
λmáx.
552 nm
cadena SMILES
Oc1c(O)c2Oc3c(O)c(O)c(Br)cc3C4(OS(=O)(=O)c5ccccc45)c2cc1Br
InChI
1S/C19H10Br2O8S/c20-10-5-8-17(15(24)13(10)22)28-18-9(6-11(21)14(23)16(18)25)19(8)7-3-1-2-4-12(7)30(26,27)29-19/h1-6,22-25H
Clave InChI
QFXYYBXMARTXHI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)