11619
Potassium metaborate
≥31% B2O3 basis, ≥42% K2O basis
Sinónimos:
Potassium borate
Nivel de calidad
composición
B2O3, ≥31%
K2O, ≥42%
impurezas
≤0.005% heavy metals (as Pb)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
[K+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.K/c2-1-3;/q-1;+1
Clave InChI
JVUYWILPYBCNNG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Bioorganic & medicinal chemistry, 29, 115873-115873 (2020-11-27)
The human skin is constantly exposed to external factors that affect its integrity, UV radiation being one of the main stress factors. The repeated exposure to this radiation leads to increased production of Reactive Oxygen Species (ROS) which activate a
Molecules (Basel, Switzerland), 25(12) (2020-06-21)
Antioxidants have long been used in the cosmetic industry to prevent skin photoaging, which is mediated by oxidative stress, making the search for new antioxidant compounds highly desirable in this field. Naturally occurring xanthones are polyphenolic compounds that can be