Merck
09779
Sigma-Aldrich
Fmoc-12-Ado-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
12-(Fmoc-amino)dodecanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H35NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
437.57
Beilstein:
9593537
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
mp
114-118 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C27H35NO4/c29-26(30)18-8-6-4-2-1-3-5-7-13-19-28-27(31)32-20-25-23-16-11-9-14-21(23)22-15-10-12-17-24(22)25/h9-12,14-17,25H,1-8,13,18-20H2,(H,28,31)(H,29,30)
Clave InChI
HVGIKYAQSSNFCH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Jing Han et al.
Molecular pharmaceutics, 15(7), 2840-2856 (2018-05-26)
GLP-1 analogs suffer from the main disadvantage of a short in vivo half-life. Lithocholic acid (LCA), one of the four main bile acids in the human body, possesses a high albumin binding rate. We therefore envisioned that a LCA-based peptide
Christos Kontos et al.
Nature communications, 11(1), 5981-5981 (2020-11-27)
Targeting a specific chemokine/receptor axis in atherosclerosis remains challenging. Soluble receptor-based strategies are not established for chemokine receptors due to their discontinuous architecture. Macrophage migration-inhibitory factor (MIF) is an atypical chemokine that promotes atherosclerosis through CXC-motif chemokine receptor-4 (CXCR4). However