09651
1-Clorobutano
biotech. grade, for protein sequence analysis, ≥99.8%
Sinónimos:
Cloruro de butilo
Seleccione un Tamaño
105,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
105,00 €
Productos recomendados
grado
biotech. grade
for protein sequence analysis
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.2 (vs air)
presión de vapor
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
Ensayo
≥99.8%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
860 °F
lim. expl.
10.1 %
impurezas
≤0.01% water (Karl Fischer)
residuo de evap.
≤0.0003%
índice de refracción
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.402
bp
77-78 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
densidad
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
corresponds for Infrared spectrum
in accordance for sequence analysis test
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Clave InChI
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?