Merck
09329
Sigma-Aldrich
(3-Aminopropyl)tris(trimethylsiloxy)silane
technical, ≥95% (GC)
Sinónimos:
3-[Tris(trimethylsiloxy)silyl]propylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H35NO3Si4
Número de CAS:
Peso molecular:
353.75
Beilstein:
1957490
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
densidad
0.891 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](CCCN)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H35NO3Si4/c1-17(2,3)14-20(12-10-11-13,15-18(4,5)6)16-19(7,8)9/h10-13H2,1-9H3
Clave InChI
KCJAIHQXOQUWTI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)