Saltar a
09317
p-Arsanilic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
4-Aminobenzenearsonic acid, 4-Aminophenylarsonic acid, 4-Arsanilic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8AsNO3
Número CAS:
Peso molecular:
217.05
EC Number:
202-674-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1102334
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
purum
assay
≥98.0% (T)
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H8AsNO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI key
XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
98-50-0
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)