Saltar a
08901
Cysteamine hydrochloride
Sinónimos:
β-Mercapto­ethylamine hydrochloride, 2-Amino­ethane­thiol hydrochloride, 2-Mercapto­ethyl­amine hydrochloride, Decarboxy­cysteine hydrochloride, Thio­ethanol­amine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HSCH2CH2NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
113.61
EC Number:
205-858-1
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3590083
assay
98-102% (wt., GC)
concentration
30.6-31.8% (AT)
impurities
≤2.0% cystamine (GC), ≤20 mg/kg heavy metals, ≤5000 mg/kg residual solvents (tert-butylmethyl ether, ≤5000 mg/kg residual solvents (ethanol)
loss
≤1.0% loss on drying
mp
67-71 °C
solubility
H2O: 3.408 g in 30 mL, clear, colorless
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cysteamine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)