Merck
08268
Supelco
Cyclopentanol
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
C5H9OH
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Beilstein:
1900556
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
n20/D 1.453
bp
139-140 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
densidad
0.948 g/mL at 20 °C
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
OC1CCCC1
InChI
1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Cyclopentanol is a cyclic alcohol utilized as an essential intermediate in the production of dyes, perfumes, and drugs. It is an important chemical used as an industrial solvent.[1][2]
Aplicación
Cyclopentanol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in frozen and dried scallops (Patinopecten yessoensis) by gas chromatography/mass spectrometry.[3]
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thermodynamic analysis of synthesis of cyclopentanol from cyclopentene and comparison with experimental data
Yao B, et al.
Applied Petrochemical Research, 5(2), 135-142 (2015)
Soft or hard ionization of molecules in helium nanodroplets? An electron impact investigation of alcohols and ethers
Yang S, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 7(24), 4082-4088 (2005)
Analysis of volatile components in frozen and dried scallops (Patinopecten yessoensis) by gas chromatography/mass spectrometry
Chung HY, et al.
Food Research International, 35(1), 43-53 (2002)