Merck
07849
Supelco
Norquetiapine
analytical standard
Sinónimos:
11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, N-Desalkylquetiapine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17N3S
Número de CAS:
Peso molecular:
295.40
Beilstein:
1223426
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C1(N2CCNCC2)=NC(C=CC=C3)=C3SC4=C1C=CC=C4
InChI
1S/C17H17N3S/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15/h1-8,18H,9-12H2
Clave InChI
JLOAJISUHPIQOX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)