07586
Methyl trans-vaccenate
analytical standard
Sinónimos:
trans-11-Octadecenoic acid methyl ester, Methyl trans-11-octadecenoate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
Clave InChI
PVVODBCDJBGMJL-CMDGGOBGSA-N
Descripción general
Aplicación
- Determination of the analyte subjected to cellular fatty acid profile analysis by gas chromatography (GC) and GC-mass spectrometry (MS).
- Quantification of the analyte via determining the milk fatty acid profile in lactating ewes exposed to high ambient temperature using gas chromatography with flame ionization detection.
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)