Documentos clave
07318
Sigma-Aldrich
Magnetic iron oxide nanoparticles
0.8-1.4% solid material basis, 0.5-0.7% Fe basis
Sinónimos:
Iron oxide Nanoparticles, magnetic
Seleccione un Tamaño
25 ML
110,00 €
100 ML
201,00 €
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
110,00 €
100 ML
201,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
contiene
oleic acid as stabilizer
composición
Fe, 0.5-0.7%
solid material, 0.8-1.4%
concentración
in heptane
diámetro
10-40 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
tamaño de partícula
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
densidad
0.69 g/mL at 20 °C
Nota de análisis
Z-Average: ~33 nm
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)