06965
tert-Butyl 3-aminobenzoate
≥97.0% (NT)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97.0% (NT)
formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to light beige
mp
76-78 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-5-4-6-9(12)7-8/h4-7H,12H2,1-3H3
Clave InChI
YGIRNXMYJLWFLH-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?