06717
Octyl gallate
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
grado
analytical standard
Análisis
≥99.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
101-104 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Clave InChI
NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- edible vegetable oil by high performance liquid chromatography/time-of-flight mass spectrometry (HPLC/TOF-MS) as well as alternating penalty trilinear decomposition (APTLD) combined with HPLC-diode array detection (DAD)
- dry foods by reversed-phase HPLC with photodiode array (PDA) detection.
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?