Documentos clave
06031501
Cinnamon oil
secondary reference standard
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
Descripción general
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)