Merck
05585
Supelco
Sulcotrione-d4 (benzoyl-3-d,mesyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-[2-Chloro-4-(methyl-d3-sulfonyl)benzoyl-3-d]-1,3-cyclohexanedione, Sulcotrione-d4
Seleccione un Tamaño
5 MG
210,00 €
210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
210,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14D4H9ClO5S
Peso molecular:
332.79
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Sulcotrione-d4 (benzoyl-3-d,mesyl-d3) is an isotope-labeled analog of the triketone-type herbicide, sulcotrione, widely applied for the control and prevention of wild grass and weeds in agriculture.[1]
Aplicación
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Handbook of Poylmer-Liquid Interaction Parameters and Solubility Parameters (2011)