Documentos clave
05135001
Silybum marianum extract
secondary reference standard
Sinónimos:
Milk thistle extract
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Para consultas sobre este producto 05135001, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23?,24+,25-/m0/s1
Clave InChI
SEBFKMXJBCUCAI-VGHNRKBZSA-N
Descripción general
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Silybum marianum (L.) Gaertner, fructus extract (according to HMPC Monograph)
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Silybin A+B (quantitative); Silicristin, Silidianin, Isosilibinin A, Isosilibinin B (qualitative)
Matrix Group: Botanicals
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)