Documentos clave
05024
3,6-Dimethoxy-N-(2-maleimidoethyl)phthalimide
Sinónimos:
2-(2-Maleimidoethyl)-4,7-dimethoxy-1,3-isoindoledione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
330.29
Código UNSPSC:
41100000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)