Merck
04934
Sigma-Aldrich
L-Serine benzyl ester benzenesulfonate (salt)
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13NO3 · C6H6O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
353.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder or flakes
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
colorless to white
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OS(=O)(=O)c1ccccc1.N[C@@H](CO)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO3.C6H6O3S/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1-5H,(H,7,8,9)/t9-;/m0./s1
Clave InChI
AJKFQGHWMCPNTI-FVGYRXGTSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)