04542
(S)-Boc-3,4-dimethoxy-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-3-(Boc-amino)-3-(3,4-methoxyphenyl)propionic acid, Boc-3,4-dimethoxy-D-β-phenylalanine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
powder
color
white
mp
142-146 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COc1ccc(cc1OC)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO6/c1-16(2,3)23-15(20)17-11(9-14(18)19)10-6-7-12(21-4)13(8-10)22-5/h6-8,11H,9H2,1-5H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
Clave InChI
NOEVPXYRCVCOIV-NSHDSACASA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.