Merck
04350
Sigma-Aldrich
3-(N-Ethyl-3-methylanilino)propanesulfonic acid sodium salt
p.a., for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
Sinónimos:
3-(N-Ethyl-m-toluidino)propanesulfonic acid sodium salt, 3-(Ethyl[3-methylphenyl]amino)-1-propanesulfonic acid, N-Ethyl-N-sulfopropyl-m-toluidine sodium salt, Sodium 3-(N-ethyl-3-methylanilino)propanesulfonate, Sodium N-ethyl-N-(3-sulfopropyl)-m-toluidine, TOPS
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18NNaO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
279.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grado
p.a.
calidad
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurezas
5-8% water
cadena SMILES
[Na+].CCN(CCCS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO3S.Na/c1-3-13(8-5-9-17(14,15)16)12-7-4-6-11(2)10-12;/h4,6-7,10H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Clave InChI
NJZLCEFCAHNYIR-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
Water-soluble reagent for the enzymatic photometric determination of hydrogen peroxide
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tamaoku, K., et al.
Analytica Chimica Acta, 136, 121-121 (1982)