03906
Ethylene oxide
purum, ≥99.8%
Sinónimos:
Oxirane
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Ensayo
≥99.8%
índice de refracción
n20/D 1.3597 (lit.)
bp
10.7 °C (lit.)
mp
−111 °C (lit.)
densidad
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
Clave InChI
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Envase
Otras notas
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?