Merck
03811
Supelco
α-HCH-d6
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-d6, α-BHC-d6
Seleccione un Tamaño
5 MG
848,00 €
848,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
848,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D6Cl6
Número de CAS:
Peso molecular:
296.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
848,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
pureza isotópica
≥99 atom % D
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
159-160 °C
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H][C@]1(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@]1([2H])Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
JLYXXMFPNIAWKQ-NXPQFDGTSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)