02891
Etanol
purum, secunda spirit, denaturated with 2% 2-butanone, S15, ~96% (based on denaturant-free substance)
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
grado
purum
Análisis
~96% (based on denaturant-free substance)
formulario
liquid
temp. de autoignición
683 °F
calidad
secunda spirit, denaturated with 2% 2-butanone, S15
lim. expl.
19 %, 60 °F
19 %
índice de refracción
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.364
bp
78 °C (lit.)
78 °C
mp
-114 °C
−114 °C (lit.)
densidad
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?