Merck
02336
Millipore
PALCAM Listeria Selective Supplement according to Van Netten et al.
suitable for microbiology
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Agency
according to GB 4789.30-2016
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Listeria spp.
Aplicación
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes.
Componentes
(per vial, sufficient for 500 mL medium)
Polymyxin B sulfate 50000 IU
Ceftazidime 10.0 mg
Acriflavine hydrochloride 2.5 mg
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.