Saltar a
40784
Listeria mono Selective Supplement
suitable for microbiology
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 vial
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
123,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171614
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
Application
A selective supplement recommended by ISO Committee for the isolation of Listeria species.
Preparation Note
Rehydrate the contents of 1 vial aseptically with 2 ml of 0.2 N Sodium hydroxide, further add 8 ml of sterile distilled water. Mix well and aseptically add it to 465 ml of sterile, molten L. mono Differential Agar Base (Cat. No. 77408) along with sterile contents of Listeria mono Enrichement Supplement I (Cat. No. 03708). Mix well and pour into sterile petri plates.
Other Notes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Ceftazidime 10.0 mg
Nalidixic acid sodium salt 10.0 mg
Amphotericin B 5.0 mg
Polymyxin B sulfate 38350 IU
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
037081.070061.11781
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
agency
according to ISO 11290-1:2017
agency
according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017
agency
-
agency
(IDF-FIL)
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)