01710580
Echinacoside
primary reference standard
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]2OC(=O)\C=C\c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C35H46O20/c1-14-24(42)26(44)29(47)35(51-14)55-32-30(48)34(49-9-8-16-3-6-18(38)20(40)11-16)53-22(13-50-33-28(46)27(45)25(43)21(12-36)52-33)31(32)54-23(41)7-4-15-2-5-17(37)19(39)10-15/h2-7,10-11,14,21-22,24-40,42-48H,8-9,12-13H2,1H3/b7-4+/t14-,21+,22+,24-,25+,26+,27-,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35-/m0/s1
Clave InChI
FSBUXLDOLNLABB-ISAKITKMSA-N
Descripción general
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)