Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
15 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 332,00 € |
Acerca de este artículo
332,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
echinacoside
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]2OC(=O)\C=C\c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C35H46O20/c1-14-24(42)26(44)29(47)35(51-14)55-32-30(48)34(49-9-8-16-3-6-18(38)20(40)11-16)53-22(13-50-33-28(46)27(45)25(43)21(12-36)52-33)31(32)54-23(41)7-4-15-2-5-17(37)19(39)10-15/h2-7,10-11,14,21-22,24-40,42-48H,8-9,12-13H2,1H3/b7-4+/t14-,21+,22+,24-,25+,26+,27-,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35-/m0/s1
InChI key
FSBUXLDOLNLABB-ISAKITKMSA-N
General description
Application
- Echinacea angustifolia
- Echinacea pallida
- Echinacea purpurea Aerial Parts
- Echinacea purpurea Root
- Echinacea Species Dry Extract Capsules
- Echinacea Species Dry Extract Tablets
- Echinacea Species Powder Capsules
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade - | grade primary reference standard |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages | application(s) metabolomics | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| API family echinacoside | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Echinacoside
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?