Merck
00970
Supelco
N-Myristoylglycine
analytical standard
Sinónimos:
2-(Tetradecanoylamino)acetic acid, N-(1-Oxotetradecyl)glycine, N-Tetradecanoylglycine, Myristoyl glycine, NSC 622050
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H31NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
285.42
Beilstein:
1794967
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C16H31NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(18)17-14-16(19)20/h2-14H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)
Clave InChI
DYUGTPXLDJQBRB-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Myristoylglycine is an acylglycine with C-14 fatty acid group as the acyl moiety. Acylglycines possess a common amidoacetic acid moiety and are normally minor metabolites of fatty acids. Elevated levels of certain acylglycines appear in the urine and blood of patients with various fatty acid oxidation disorders. They are normally produced through the action of glycine N-acyltransferase which is an enzyme that catalyzes the chemical reaction: acyl-CoA + glycine ↔ CoA + N-acylglycine.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)