Documentos clave
00839
Sigma-Aldrich
Boc-Thr(Bzl)-PAM resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Sinónimos:
Boc-O-benzyl-L-threonine bound to PAM resin, Boc-Pro-PAM resin
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Nivel de calidad
Extensión del etiquetado
~0.6 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)