Merck
00660585
Vitexin-2"-O-rhamnoside
primary reference standard
Sinónimos:
2-O-Rhamnosylvitexin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H30O14
Número de CAS:
Peso molecular:
578.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cadena SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2c3c(O)cc(O)c4C(=O)C=C(Oc34)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O14/c1-9-19(33)21(35)23(37)27(38-9)41-26-22(36)20(34)16(8-28)40-25(26)18-13(31)6-12(30)17-14(32)7-15(39-24(17)18)10-2-4-11(29)5-3-10/h2-7,9,16,19-23,25-31,33-37H,8H2,1H3/t9-,16+,19-,20+,21+,22-,23+,25-,26+,27-/m0/s1
Clave InChI
LYGPBZVKGHHTIE-HUBYJIGHSA-N
Descripción general
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicación
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.