00586
Acetona
purum, ≥99.0% (GC)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2 (vs air)
2 (vs air)
presión de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
184 mmHg
grado
purum
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
liquid
lim. expl.
13.2 %
8 % (lit.)
impurezas
≤1% water
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
n20/D 1.359
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
−94 °C (lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
cadena SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As organic solvent to investigate the zeta potential of TiO2 and Al2O3 powders.
- Synthesis of poly(ortho esters) (POE), biodegradable carriers for drug delivery devices.
- Spectrophotometric determination of ester groups in lipids.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?