0054-BP
Neu5Acα3`Lec-C3-PAA-biot
Seleccione un Tamaño
731,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
731,00 €
Productos recomendados
carrier
PAA carrier
conjugado
biotin conjugate
Línea del producto
BP-Series
Ensayo
95% (H-NMR)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
~20,000 Da
fabricante / nombre comercial
GlycoNZ
Extensión del etiquetado
20 mol% Biotin ligand density
técnicas
flow cytometry: suitable
glycol-bead construction: suitable
glycol-surface construction: suitable
probe type
trisaccharide
probe presentation
polymeric
aplicaciones
histochemistry
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
This series of glycoconjugate probes includes HOCH2CH2NH3+-salts for acidic sugars. The affinity of these probes is 102 to 105 times higher than that of the corresponding free sugars. The spacer-arm is normally –(CH2)3–, while the spacer arm for biotin is –(CH2)6–. The flexible polymer chain behaves as an additional spacer.
Used as a high molecular weight carrier, poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide], abbreviated as PAA, has
low non-specific sorption, and is stable to chemical and proteolytic action.
Aplicación
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)