00401
Acetanilida
puriss. p.a., ≥99.5% (CHN)
Sinónimos:
N-fenilacetamida
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.65 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 114 °C)
grado
puriss. p.a.
Análisis
≥99.5% (CHN)
formulario
solid
temp. de autoignición
1004 °F
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
113-115 °C
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Oxindole derivatives via Ir-catalyzed intermolecular C-H functionalization with diazotized Meldrum′s acid.
- Ortho-Haloacetanilides via regioselective C-H functionalization/halogenation reaction in the presence of Pd(OAc)2 and Cu(OAc)2 catalyst.
- Chlorosubstituted acetanilides via oxidative chlorination with HCI and m-chloroperbenzoic acid in DMF.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
321.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
161 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?